Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Metronidazol-Scheibe
Artikelnummer. 10200253
Change view
Click to view available options
Menge:
50 Blättchen
Packungsgröße:
50 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10200253 50 Blättchen 50 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10200253 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0008T
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Thermo Scientific™ Oxoid Metronidazol-Scheibe wird zur präsumptiven Identifizierung von Gardnerella vaginalis verwendet.
Die Thermo Scientific™ Oxoid Metronidazol-Scheibe wird zur präsumptiven Identifizierung von Gardnerella vaginalis verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Metronidazol-Scheibe
Nachweisbare Analyten Präsumptive Identifizierung von Gardnerella vaginalis
Format Disk, Patrone
Typ Metronidazol-Scheibe
Verpackungsart 1 Kass./Pk.
Menge 50 Blättchen