Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia cepacia-Medium
Artikelnummer. 10026402
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Beschreibung:
Burkholderia cepacia-Medium
Menge:
500 g
Form:
Pulver
Ertrag:
Für 13,7 l Medium
missing translation for 'unitSize'
500 Gramm
Artikelnummer. 10026402
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ CM0995B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Isolieren Sie Burkholderia cepacia von Patienten mit Mukoviszidose und nicht sterilen anorganischen Salzlösungen, die in Krankenhäusern verwendet werden.
Isolieren Sie Burkholderia cepacia mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia cepacia Agar (Basis), die auch für Routinetests von nicht sterilen anorganischen Salzlösungen in medizinischen Einrichtungen verwendet wird, aus Atemwegssekreten von Patienten mit Mukoviszidose. Das langsamere Wachstum von B. cepacia kann auf herkömmlichen Nährmedien wie Blut oder MacConkey Agar aufgrund von übermäßigem Wachstum anderer schneller wachsender Organismen in den Atemwegen von Patienten mit Mukoviszidose wie z. B. Mucoid klebsiella, Pseudomonas aeruginosa und Staphylococcus verhindert werden. Dies kann dazu führen, dass die Infektion verpasst oder falsch diagnostiziert wird.
Burkholderia cepacia (früher Pseudomonas cepacia genannt) ist ein motiles aerobes Oxidase-positives gramnegatives Bacillus, das häufig in Flüssigreservoirs und feuchten Umfeldern vorkommt. Die Zellen sind 0,5 bis 1,0 mm breit und 5 mm lang. Es ist ein wichtiges opportunistisches Pathogen und verursacht bei Personen mit Mukoviszidose (CF) eine Lungeninfektion. Isolate von CF-Patienten zeigen häufig eine Mehrfachresistenz gegen Wirkstoffe, und bis zu 20 % der befallenen Individuen erliegen dem Burkholderia cepacia-Syndrom, einer nekrotisierenden Pneumonie, die mit Fieber einhergeht und zu einer schnellen und tödlichen klinischen Verschlechterung führt1.
Burkholderia cepacia Agar (Basis) basiert auf PC-Medium, das ursprünglich von Gilligan et al. entwickelt wurde. Dort hat es sich im Vergleich zu MacConkey nach 48 Stunden als besser für das Wachstum von Burkholderia cepacia erwiesen2. Typische Burkholderia cepacia-Kolonien sind zirkulär und salbeigrün, und das Medium verfärbt sich während der Inkubation von strohgrün zu hellrosa. Alle Kolonien sind weiter zu identifizieren und zu bestätigen.
Burkholderia cepacia wurde ursprünglich aus Zwiebeln isoliert. Es kann über längere Zeit überleben und sich in widrigen Umgebungen wie z. B. antiseptischen und desinfizierenden Lösungen, destilliertem Wasser, Whirlpools, Zerstäubern und handelsüblich verpackten Katheterkits vermehren3. Einem Ausbruch im Arizona im Jahr 1998 wegen kontaminierten alkoholfreien Mundwassers wurde durch die US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA nachgegangen. Dabei wurde ein Zusammenhang mit dem Deionisationsverfahren des für die Produktherstellung verwendeten Wassers hergestellt4. Der Organismus kann bei vielen unsterilen Produkten, die in medizinischen Einrichtungen verwendet werden, in geringer Anzahl vorhanden sein. Er wurde aus verschiedenen Wasserquellen isoliert und kann sich in destilliertem Wasser mit einer Stickstoffquelle vermehren, da er Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen kann5. In einer Essigsäure-Lösung gespülte Saugkatheter verringerten die Häufigkeit der Übertragung von Burkholderia cepacia und anderen Pseudomonas.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Burkholderia cepacia-Medium
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 13,7 l Medium
Zur Verwendung für In-vitro-Untersuchungen