Learn More
Thermo Scientific™ MacConkey-Agar ohne Salz (dehydriert)
Artikelnummer. 12771540
Click to view available options
Menge:
500 g
2,5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 12771540
Marke: Thermo Scientific™ CM0507R
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Mit diesem Nährboden können Sie coliforme Keime in klinischen Proben nachweisen und deren Koloniezahl bestimmen.
Thermo Scientific™ Oxoid™ MacConkey Agar ohne Salz (dehydriert) ermöglicht den Nachweis und die Keimzahlbestimmung coliformer Organismen in klinischen Proben.Das Differenzialmedium unterdrückt das Schwärmen von Proteus-Spezies und wird daher bei der Urinuntersuchung einer vermuteten Harnwegsinfektion (UTI) empfohlen.
MacConkey-Agar ohne Salz hat die gleiche Zusammensetzung wie der MacConkey-Agar, außer dass er kein zusätzliches Salz enthält. Durch den niedrigen Elektrolytgehalt breiten sich auf diesem Nährboden die meisten Proteus spp. nicht aus. Das Medium hat sich bei der Untersuchung von Urinproben besonders bewährt, so dass ein Überwachstum anderer Organismen verhindert wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung MacConkey Agar ohne Salz (dehydriert)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 2,5 kg
Ertrag für 53,2 l Medium