Learn More
Thermo Scientific™ Lysin Eisen-Agar (dehydriert)
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
Nachweis von Salmonellen einschließlich Salmonella arizonae mit dem diagnostischen Thermo Scientific™ Oxoid™ Lysin-Eisen-Agar (dehydriert). Dieses Differenzialmedium erkennt Salmonellen (einschließlich laktosefermentierender Salmonella arizonae) aufgrund von Lysindecarboxylase-Aktivität und H2S-Produktion.
Salmonelleninfektion (Salmonellose) ist eine häufige bakterielle Erkrankung, die den Darmtrakt betrifft. Salmonellen-Bakterien kommen typischerweise in den Eingeweiden von Tier und Mensch vor und werden durch Fäkalien ausgeschieden. Menschen werden am häufigsten durch verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel infiziert.
Lysin-Eisen-Agar ist ein empfindliches Medium für den Nachweis von laktosefermentierenden und nichtlaktosefermentierenden Salmonellenarten. Viele Stämme dieser Gruppe fermentieren Laktose so schnell, dass die erwartete positive Reaktion auf Schwefelwasserstoff auf einigen Medien wie z. B. Dreizucker-Eisen-Schrägagar unterdrückt wird. Es besteht also die Möglichkeit, dass diese Organismen, die bei Ausbrüchen von Lebensmittelvergiftungen gefunden wurden, übersehen werden könnten.
Die einzigen anerkannten Gruppen von Enterobacteriaceae, die regelmäßig schnell Lysin decarboxylieren und große Mengen an Schwefelwasserstoff produzieren, sind die Salmonellen1,2. Lysin-Eisen-Agar ist ein empfindliches Medium für den Nachweis von laktosefermentierenden und nicht laktosefermentierenden Salmonellen.
Typische Reaktionen von Organismen in Lysin-Eisen-Agar:
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Lysin-Eisen-Agar ist ein empfindliches Medium für den Nachweis von laktosefermentierenden und nichtlaktosefermentierenden Salmonellenarten. Viele Stämme dieser Gruppe fermentieren Laktose so schnell, dass die erwartete positive Reaktion auf Schwefelwasserstoff auf einigen Medien wie z. B. Dreizucker-Eisen-Schrägagar unterdrückt wird. Es besteht also die Möglichkeit, dass diese Organismen, die bei Ausbrüchen von Lebensmittelvergiftungen gefunden wurden, übersehen werden könnten.
Die einzigen anerkannten Gruppen von Enterobacteriaceae, die regelmäßig schnell Lysin decarboxylieren und große Mengen an Schwefelwasserstoff produzieren, sind die Salmonellen1,2. Lysin-Eisen-Agar ist ein empfindliches Medium für den Nachweis von laktosefermentierenden und nicht laktosefermentierenden Salmonellen.
Typische Reaktionen von Organismen in Lysin-Eisen-Agar:
| Kulturen | Schräg | Kolben | H2S |
| Salmonellen | Alkali | Alkali | + |
| Proteus | Rot | Säure | – |
| Providencia | Rot | Säure | – |
| Citrobacter | Alkali | Säure | + |
| Escherichia | Alkali | Sauer oder neutral | – |
| Shigella | Alkali | Säure | – |
| Klebsiella | Alkali | Alkali | – |
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | Industrieanwendung: FDA, USDA. |
| Beschreibung | Leberdigest neutralisiert |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 14.7 l Medium |
Nur für Laboranwendungen