Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella-Agar-Basis
Artikelnummer. 17170661
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17170661 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17170661 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM1203B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolieren Sie Legionella aus Umweltproben und klinischen Proben mit diesem Nährboden.
Isolieren Sie Legionella aus Umweltproben und Proben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella-CYE-Agar-Basis unter Verwendung von Legionella-Wachstumssupplement SR0251A. Legionella-CYE-Agar-Basis ist ein nicht-selektives Medium, das in kurzen Inkubationszeiten eine optimale Gewinnung von Legionellen aus Umweltproben und Proben ermöglicht.
Legionella sind aerobe, bewegliche, ernährungsphysiologisch anspruchsvolle, pleomorphe, gramnegative Stäbchen, die spezielle Wachstumsfaktoren in Kulturmedien benötigen, um zu wachsen. Die Übertragung erfolgt durch Aerosolisierung oder Aspiration von kontaminiertem Wasser, nicht von Mensch zu Mensch.
Legionellose bezeichnet zwei unterschiedliche klinische Syndrome: die Legionärskrankheit, die am häufigsten als schwere Lungenentzündung auftritt, und das Pontiac-Fieber, eine akute, fieberhafte, selbstlimitierende, virenähnliche Erkrankung. Mehr als vierzig Legionella-Spezies wurden bereits charakterisiert, jedoch ist Legionella pneumophila der häufigste ätiologische Erreger der Legionärskrankheit.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: ISO-Normen.
Beschreibung Legionella-CYE-Agar (Basis)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 20,0 l Medium
Nur für Laboranwendungen