Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-Supplement
Artikelnummer. p-4522456
Click to view available options
Ertrag:
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 17180661
Marke: Thermo Scientific™ SR0251A
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Oxoid Legionella BCYE Ergänzungsmittel dient zur Isolation von Legionella spp.
Das Oxoid Legionella BCYE-Supplement wird zur Isolierung von Legionella spp. verwendet.
Zum Hinzufügen zu Legionella Agar-Basis, Artikel-Nr. CM1203B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Legionella BCYE-Ergänzung
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium
Spezies Legionellen