Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Legionella BCYE-Ergänzung ohne Cystein
Beschreibung
Das Oxoid Legionella BCYE-Supplement ohne L-Cystein wird zur Isolierung von Legionella spp. verwendet.
- Zum Hinzufügen zu Legionella CYE Agar-Basis, Artikelnr. CM1203B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Legionella BCYE-Supplement ohne L-Cystein |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 100 ml Medium |
| Spezies | Legionellen |