Learn More
Thermo Scientific™ Lactose Broth (Dehydrated)
Artikelnummer. 10249762
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10249762
Marke: Thermo Scientific™ CM0137B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Presumptively identify coliform organisms in milk, water and foods with this medium as specified by the American Public Health Association.
Presumptively identify coliform organisms in milk, water and foods as specified by the American Public Health Association1,2,3 with Thermo Scientific™ Oxoid™ Lactose Broth (Dehydrated). Beef extracts and peptone in this liquid medium supply essential nutrients while lactose is a fermentable carbohydrate for coliforms. Coliforms ferment lactose in the medium resulting in gas formation which is indicative of positive results.
Röhrchen mit Lactose-Bouillon werden mit Verdünnungen der Proben inokuliert und bei 35 °C bebrütet. Nach einer Inkubationszeit von 24 bis 48 Stunden wird das Medium auf Gasbildung untersucht. Dieser präsumtive Nachweis coliformer Organismen muss anschließend durch weitere Tests bestätigt werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrieanwendung: AFNOR, AOAC, BAM, COMPF, EPA, FDA, USDA, USP.
Beschreibung Lactose-Bouillon
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 38,5 l Medium
For Laboratory Use Only