Learn More
Thermo Scientific™ Lab-Lemco Agar (dehydriert)
Descripción
Untersuchen Sie Wasser- und Milchprodukte mit dem nahrhaften Thermo Scientific™ Oxoid™ Lab-Lemco Agar (dehydriert)1,2. Es ist ein Universalmedium für allgemeine bakteriologische Anwendungen und kann auch als Grundlage für selektive, differenzielle oder angereicherte Medien verwendet werden. Das Fehlen von Natriumchlorid in der Formulierung verhindert, dass Proteus mirabilis Kolonien schwärzt.
Verwenden Sie Lab-Lamco Agar als Universalmedium für bakteriologische Zwecke.
Es kann auch als Nährfleischextrakt-Agar für die allgemeine Bakteriologie und für die Konservierung von Lagerkulturen verwendet werden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Beschreibung | Lab-Lemco Agar (Nährstoffagar, US-Formulierung) |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 21,7 l Medium |
Nur für Laboranwendungen
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.