Learn More
Thermo Scientific™ Kligler Eisenagar (dehydriert)
Beschreibung
Identifizieren Sie Enterobacteriaceae auf der Grundlage der Doppelzuckerfermentation und der Schwefelwasserstoffproduktion mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Kligler-Eisenagar (dehydriert). Kligler-Eisenagar kombiniert die Eigenschaften von Kliglers Blei-Acetat-Medium1,2,3 und Russells Doppelzucker-Agar4. Das Medium wird für die Identifizierung von Kolonien empfohlen, die aus plattierten Medien wie MacConkey-Agar, Bismuth-Sulphit-Agar oder Desoxycholat-Citrat-Agar usw. entnommen wurden
Differenzierung von Enterobacteriaceae auf der Grundlage von doppelter Zuckerfermentation und Schwefelwasserstoffproduktion mit Kligler-Eisenagar.
Nicht laktosefreie Fermentierer erzeugen aufgrund der Glukosefermentation zunächst eine gelbe Schrägschicht und Hochschicht. Sobald die Glukose verbraucht ist, werden die Reaktionen aufgrund der Oxidation von Säuren wieder zu roten (alkalischen) Schrägschichten. Laktosefermentierende Organismen erzeugen gelbe Schrägschichten und Hochschichten. Es gibt keine Umkehrung zu Rot in der Schrägschicht, weil genug Säure produziert wird, um einen sauren pH unter aeroben Bedingungen beizubehalten. Nonfermenter produzieren rote Schrägschichten und Hochschichten. Die H2S-Produktion führt zu einer Schwärzung des Mediums, entweder durch die gesamte Hochschicht oder in einer Ringbildung nahe der Oberseite der Hochschicht. Die Gasproduktion wird durch das Vorhandensein von Blasen oder Rissen im Medium nachgewiesen.
Typische Reaktionen auf Kligler Eisenagar nach 18 bis 24 Stunden bei 35 °C.
| Organismus | Schrägschicht | Hochschicht | Gas | H2S |
| Shigella sonnei | Rot | Gelb | - | - |
| Shigella dysenteriae | Rot | Gelb | - | - |
| Salmonella typhi | Rot | Gelb | - | + |
| Salmonella spp. | Rot | Gelb | + | + |
| Enterobacter spp. | Rot | Gelb | + | - |
| Klebsiella spp. | Gelb | Gelb | + | - |
| Escherichia coli | Gelb | Gelb | + | - |
| Proteus mirabilis | Rot | Gelb | - | + |
| Morganella spp. | Rot | Gelb | V | - |
| Citrobacter freundii | Gelb | Gelb | + | + |
| Yersinia spp. | Rot | Gelb | V | - |
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Kligler Eisen-Agar |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Agar |
| Menge | 500 g |
| Ertrag | Für 9.1 l Medium |
Nur für Laboranwendungen