Learn More
Thermo Scientific™ Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar-Basis (dehydriert)
Artikelnummer. 10107662
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10107662 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10107662 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0591B
Zuverlässige Lösungen für landwirtschaftliche Tests
Verwenden Sie den Aktionscode 28024
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesem Selektivnährboden können Sie Enterokokken in Lebensmitteln nachweisen und isolieren.
Erkennen und isolieren Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar-Basis (dehydriert) und mit dem Kanamycin-Supplement (SR0092) Enterokokken in Lebensmitteln. Der Nährboden enthält die selektiven Hemmkomponenten Kanamycinsulfat und Natriumazid. Es enthält auch ein Indikatorsystem zur Erkennung des Wachstums von Äsculin-hydrolysierenden Streptokokken Diese Organismen erzeugen durch die Bildung schwarzer Eisen-Phenol-Verbindungen schwarze Höfe um die Kolonien. Diese Verbindungen entstehen aus Äsculin-Hydrolyse-Produkten und zweiwertigem Eisen.
Enterokokken sind Bestandteil der normalen Darmflora von Menschen und Tieren. Sie sind seit langem als bedeutende Humanpathogene bekannt und werden immer mehr zu solchen. Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar entspricht der Zusammensetzung nach Mossel et al.1, 2, um Enterokokken in Lebensmitteln nachzuweisen. Mossel et al.3 verwendeten ihn für Eintauchnährböden zur bakteriologischen Überwachung von Lebensmitteln.
  • Selektiv: Das Vorhandensein von Kanamycinsulfat und Natriumazid bietet Selektivität gegenüber Nicht-Zielorganismen.
  • Leicht zu lesen: Äsculin-hydrolysierende Streptokokken bilden schwarze Höfe um die Kolonien.
  • Kann erfolgreich für die Isolierung von Glycopeptid-resistenten Enterokokken aus Lebensmitteln verwendet werden4,5
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Kanamycin-Äsculin-Azid-Agar-Basis
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 11,7 l Medium