Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Helicobacter Pylori Selektiv-Supplement (Dent)
Artikelnummer. 11464199
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11464199
Marke: Thermo Scientific™ SR0147E
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Das Oxoid Helicobacter-pylori-Selektiv-Supplement (Dent) ist für die Isolation von Helicobacter pylori aus klinischen Proben bestimmt.
Das Oxoid Helicobacter-pylori-Selektiv-Supplement (Dent) ist für die Isolation von Helicobacter pylori aus klinischen Proben bestimmt.
  • Zum Hinzufügen zu Columbia-Blutagar (Basis), Artikel-Nr. CM0331B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Helicobacter Pylori Selektiv-Supplement (Dent)
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Selektive Ergänzung
Menge 10 Stück/Packung
Ertrag Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezies Helicobacter pylori