Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Fraser-Halb-Ergänzungsstoff
Artikelnummer. 13235399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Für 2.25l
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13235399 Für 2.25l 10 Stück
11484209 10 Stück/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13235399 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0166G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    478.00 CHF
    199.42 CHF / 10 Stück
    Sparen 278.58 CHF
    58% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Oxoid Fraser Supplement wird zur Anreicherung von Listerien-Spezies verwendet.
Der Oxoid Halb-Fraser-Zusatz eignet sich zur Anreicherung von Listerien-Arten.
  • Zum Hinzufügen zur Fraser-Bouillonbasis, Artikel-Nr. CM0895B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Half-Fraser-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge Für 2.25l
Spezies Listeria