Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gentamicin Selektiv-Supplement
Click to view available options
Menge:
10 x 256 mg
Beschreibung
Oxoid Gentamicin Selective Supplement (256 mg/Fläschchen) wird zur Isolierung von Vancomycin-resistenten Enterokokken (VRE) und hoch Aminoglykosid-resistenten Enterokokken (HLARE) aus klinischen Proben verwendet.
- Zu VRE Agar-Basis hinzufügen, Artikel-Nr. CM0985B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gentamicin Selektiv-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Selektive Ergänzung |
| Menge | 10 x 256 mg |