Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Gardnerella vaginalis Selektiv-Supplement
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Der Oxoid Gardnerella Vaginalis Selektivzusatz wird zur Isolierung von Gardnerella vaginalis verwendet.
- Zum Hinzufügen zur Columbia Blutagarbase, Artikel-Nr. CM0331B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gardnerella vaginalis Selektiv-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Selektive Ergänzung |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
| Spezies | Gardnerella vaginalis |