Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Oxoid™ Eosin Methylenblau-Agar (modifiziert) Levin
Product Code. 10148452
Change view
Click to view available options
Füllgewicht:
17 g plusmn; 5 %
Unit Size:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Füllgewicht Unit Size
10148452 17 g plusmn; 5 % 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10148452 Supplier Thermo Fisher Scientific™ Supplier No. PO5045A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.75 CHF
    15.42 CHF / 10 Stück
    Sparen 1.33 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Isolationsmedium zur Differenzierung von Enterobacteriaceae
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Farbe Perlrubinrot, transparent
Inhalt und Lagerung 6 bis 12 °C, dunkel
Form Agar
Format Kennzeichnungsplatte
Medientyp Eosin Methylenblau-Agar (modifiziert) Levin
Produkttyp Microbiology Media
Füllgewicht 17 g plusmn; 5 %
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ein Isolationsmedium zur Differenzierung von Enterobacteriaceae