missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ Klinisch

Artikelnummer. 10474173
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10/Pckg.
Format:
Nährbodenträger
Medientyp:
MacConkey /CLED/Malzextrakt+CAM
MacConkey-Agar/CLED-Medium
MacConkey/CLED/Cetrimid
Herstellungsort:
Italien
Packungsgröße:
10 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Format Medientyp Herstellungsort unitSize
10474173 10/Pckg. Nährbodenträger MacConkey /CLED/Malzextrakt+CAM Italien -
10055732 10/Pckg. Nährbodenträger MacConkey-Agar/CLED-Medium Italien 10 Stück
10259232 10/Pckg. Nährbodenträger MacConkey/CLED/Cetrimid Italien 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10474173 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. GFD02A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Führen Sie mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für klinische Anwendungen die Koloniezählung für die bakterielle Beurteilung des Urins durch.

Führen Sie mit den leicht entsorgbaren Thermo Scientific™ Oxoid™ Dip-Slides™ für klinische Anwendungen die Koloniezählung für die bakterielle Beurteilung des Urins durch. Sichere und einfache Handhabung bei unerfahrenen Anwendern. Diese Dip-Slides sind auf beiden Seiten mit einem festen Kulturmedium beschichtet. Somit können verschiedene Medien auf jeder Seite aufgetragen und das Verfahren zeit- und kostensparend gestaltet werden. Dieser sterile Dip-Slide kann auf der Station oder in der Arztpraxis inokuliert und anschließend in den Kunststoffbehälter zurückgebracht werden, um einen einfachen Transport ins Labor zu ermöglichen.

Bisherige Methoden zur Erkennung von Harnwegsinfektionen waren davon abhängig, ob frisch ausgeschiedener Urin sofort oder nach kurzer Lagerung zur Untersuchung an ein bakteriologisches Labor abgegeben wurde. Der Dip-Slide wurde als logische Erweiterung dieser Methode entwickelt, wobei ein Mikroskopobjektträger verwendet wurde, der auf jeder Seite mit einem anderen Kulturmedium beschichtet ist. Mit diesen Dip-Slides können größere Medienbereiche für die bakterielle Beurteilung des Urins verwendet werden, wodurch sie zeit- und kosteneffektiv sind.

  • Der Objektträger besteht aus leicht entsorgbarem Kunststoff mit erhöhten Kanten und sorgt so für eine gleichmäßige Dicke des Kulturmediums
  • Ein eingearbeitetes Gitter ermöglicht die einfachere Koloniezählung
  • Die Form des Objektträgers gewährleistet das Ablaufen von Flüssigkeit
  • Die Kappe bildet einen praktischen Griff, ohne das Risiko, das Kulturmedium zu berühren
  • Ein Diagramm zur Bestimmung der Keimzahl für Bakterien ist im Lieferumfang enthalten. Das vereinfacht die Untersuchung des Wachstums für den Anwender und wo die Verfügbarkeit von Laboren begrenzt ist.

Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Produkten vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 15°bis 25 °C
Format Nährbodenträger
Herstellungsort Italien
Medientyp MacConkey /CLED/Malzextrakt+CAM
Produkttyp Proben
Menge 10/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.