Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ diagnoseempfindliches Testagar
Artikelnummer. 11923462
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11923462 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11923462 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0261B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00 CHF
    240.87 CHF / 500 Gramm
    Sparen 52.13 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Oxoid Diagnostik Empfindlichkeitstest Agar (DSTA) wird für antimikrobielle Empfindlichkeitstests verwendet.
Führen Sie mühelos antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST) anspruchsvoller Krankheitserreger mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ diagnoseempfindlichen Testagar (dehydriert) durch. Diagnoseempfindlicher Testagar wurde als Medium mit doppeltem Zweck entwickelt, das sowohl diagnostische als auch Empfindlichkeitserfordernisse erfüllt.
Diagnoseempfindlicher Testagar wird sowohl für diagnostische als auch für Tests der Empfindlichkeit von Organismen gegenüber Antibiotika empfohlen. Die diagnostische Rolle wird durch die Nähraminosäure-Basis mit Glukose unterstützt, um ein frühes Wachstum zu fördern. Die Aufnahme der Puffer (Dinatriumphosphat und Natriumacetat) trägt dazu bei, übermäßige Schwankunegn von pH-Werten zu verhindern, die sich aus der Verwendung von Glukose oder Aminosäuren ergeben könnten. Solche pH-Schwankungen würden hämolytische Reaktionen1 und die MIC-Werte von pH-empfindlichen Antibiotika2 beeinträchtigen.
Der in der Formulierung verwendete Agar wurde speziell verarbeitet, um eine ungehinderte Diffusion von antimikrobiellen Substanzen aus den Scheiben zu ermöglichen3.
Diagnoseempfindlicher Testagar wird jetzt hauptsächlich für Empfindlichkeitstests verwendet und seine Rolle in der diagnostischen Mikrobiologie, d. H. der primären Isolierung von Organismen aus klinischen Proben, hat abgenommen.
Eine wesentliche Voraussetzung für zufriedenstellende antimikrobielle Empfindlichkeitmedien ist, dass die reaktiven Konzentrationen von Thymidin und Thymin ausreichend reduziert werden müssen, um Antagonismus von Trimethoprim und Sulfonamiden zu vermeiden4. Diagnoseempfindlicher Testagar erfüllt diese Anforderung, und bei Vorhandensein von lysiertem Pferdeblut (oder defibriniertem Pferdeblut, wenn die Platten lange genug gelagert werden, um eine Lyse der Erythrozyten zu ermöglichen) wird der Thymidinspiegel weiter reduziert. Dies wird durch die Wirkung des Enzyms Thymidinphosphorylase verursacht, das von lysierten Erythrozyten des Pferdes freigesetzt wird5. Thymidin ist ein wesentlicher Wachstumsfaktor für thymidinabhängige Organismen, und sie werden nicht in seiner Abwesenheit wachsen, oder sie werden in Medien mit reduzierten Konzentrationen schlecht wachsen6.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Diagnostisches Empfindlichkeits-Test-Agar (DSTA)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 12,5 l Medium
Nur für Laboranwendungen