Learn More
Thermo Scientific™ Demi-Fraser-Bouillon (ohne Ammoniumeisencitrat) (dehydriert)
Beschreibung
Isolieren Sie Listeria spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben mit diesem Medium.
Isolieren Sie Listeria spp. aus Lebensmitteln und Umweltproben mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Demi-Fraser-Bouillon (ohne Ammoniumeisencitrat) (dehydriert), wenn es als sekundäres Anreicherungsmedium in Verfahren zur Listeria-Isolierung verwendet wird. Dieses Medium ist eine Modifizierung der Fraser-Bouillon und enthält die Hälfte der Konzentration an Nalidixinsäure und Ariflavinhydrochlorid, um die Regeneration gestresster Zellen zu unterstützen. Die Entfernung von Ammoniumeisencitrat aus der Rezeptur hilft bei der Subkultur von der Bouillon zu bildgebenden Systemen oder Geräten für die Polymerase-Kettenreaktion.
Listeria monocytogenes ist die am häufigsten vorkommende pathogene Listeria spp. und ist nachweislich pathogen für Menschen und Tiere. Verwenden Sie Demi-Fraser-Bouillon (ohne Ammoniumeisencitrat) für die Isolierung von Listeria-Spezies aus Lebensmitteln und Umweltproben, wenn es als sekundäres Anreicherungsmedium in Verfahren zur Listeria-Isolierung eingesetzt wird.
- Unterstützt die Wiederbelebung gestresster Zellen
- Ermöglicht Subkulturen von der Bouillon zu bildgebenden Systemen oder Geräten für PCR-Assays
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Demi-Fraser Bouillon |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Trockenkulturmedien |
| Menge | 2,5 kg |
| Ertrag | For 43.6L mrfium |
Nur für Laboranwendungen