Learn More
Thermo Scientific™ Czapek Dox Flüssigmedium (modifiziert) (dehydratisiert)
Artikelnummer. 10229582
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10229582 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10229582 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0095B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Kultivieren Sie mit diesem Medium diejenigen Pilze und Bakterien, die Natriumnitrat als einzige Stickstoffquelle nutzen können
Kultivieren Sie diejenigen Pilze und Bakterien, die Natriumnitrat als einzige Stickstoffquelle nutzen können, mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Czapek Dox Flüssigmedium (modifiziert) (dehydratisiert).
Verwenden Sie Czapek Dox Flüssigmedium (modifiziert) für die Kultivierung jener Pilze und Bakterien, die Natriumnitrat als einzige Stickstoffquelle nutzen können.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Czapek Dox Flüssiges Medium
Form Pulver
Produkttyp Trockenkulturmedien
Menge 500 g
Ertrag Für 15.0 l Medium
Nur für Laboranwendungen