Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotika-Testblättchen für Ceftarolin
Artikelnummer. 15278578
Click to view available options
Konzentration:
30 μg
5 μg
Packungsgröße:
250 Packungen
250 Stück
Artikelnummer. 15278578
Marke: Thermo Scientific™ CT1941B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Bestimmen Sie manuell die Empfindlichkeit von Mikroorganismen gegen antimikrobielle Substanzen über ein Antibiogramm (AST) und mit Hilfe eines umfangreichen Sortiments an hochwertigen, anwenderfreundlichen Antibiotika-Testblättchen.
Bestimmen Sie über ein Antibiogramm manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen mit Hilfe der zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Antibiotika-Testblättchen für Ceftarolin.
Die Anwenderfreundlichkeit ist durch bruchsichere federgespannte Kartuschen, leicht ablesbare Kennzeichnungen und Indikatoren am Ende der Kartusche sichergestellt.
Durch die Scheibendiffusion können nicht nur resistente, intermediäre und sensitive Organismen durch quantitative Ergebnisse kategorisiert werden, sondern es werden auch folgende Parameter visuell angezeigt:
  • Inokulumwert
  • Vorhandensein einer Kontamination
  • Resistente Mutanten
  • Beta-Laktamase-Aktivität
  • Antagonismus und Synergien zwischen Antibiotika
Jede Kartusche ist einzeln mit einem Trockenmittel versiegelt, was einen Feuchtigkeitsgehalt von < 2 % und damit eine langfristige Stabilität gewährleistet.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific, die leistungsstarke manuelle, halb- und vollautomatisierte Testprodukte sowie ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereint. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen für die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Ceftarolin
Zertifizierung/Konformität Entspricht den CLSI-Richtlinien
Konzentration 30 μg
Beschreibung Oxoid Ceftarolin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Antibiotika-Code CPT
Produkttyp Testblättchen für antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Anzahl pro Packung 5 Kassetten/Packung
Verpackungsart 50 Scheiben/Kassette
Menge 50 Scheiben/Kassette