Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Cefixim-Ergänzungsstoff
Artikelnummer. 13205409
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13205409 10 Stück/Packung 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13205409 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. SR0191E
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Das Oxoid Cefixim-Supplement wird zur Isolierung von Escherichia coli O157 verwendet.
Das Oxoid Cefixim-Supplement wird zur Isolierung von Escherichia coli O157 verwendet.
  • Zum Hinzufügen zu Cefixim-Rhamnose-Sorbitol-MacConkey-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM1005B
  • Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Cefixim-Supplement
Form Gefriergetrocknet
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 10 Stück/Packung