Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ CAT-Supplement
Das Oxoid CAT Supplement isoliert Campylobacter-Arten
Marke:  Thermo Scientific™ SR0174H
Additional Details : Gewicht : 0.01000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12742020
Menge Preis
1 849.00 CHF / 1 Stück
5 756.54 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab
23-06-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Oxoid CAT-Supplement dient zur Isolierung von Campylobacter spp., insbesondere C. upsaliensis oder Arcobacter.
  • Zum Hinzufügen zu Campylobacter Blood-Free Selective Agar (Basis) (CCDA Preston), Artikelnr. CM0739B, für die Isolierung von Campylobacter-Spezies.
  • Zum Hinzufügen zu Arcobacter-Bouillon (Basis), Artikel-Nr. CM0965B zum Isolieren von Arcobacter spp.
Spezifikation
Spezifikation
Cat Sel Suppl For 2l 10/Pk.
Campylobacter
For 2L medium
Ergänzungsstoff
Supplement
Gefriergetrocknet