missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ C-T Supplement
Click to view available options
Ertrag:
Jedes Fläschchen ergibt 2 ml Medium
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Description
Oxoid C-T Supplement ist ein chromogenes Medium zur Identifizierung von Escherichia coli O157:H7.
Zum Hinzufügen zu Sorbitol MacConkey Agar, Artikel-Nr. CM0813B oder zu Sorbitol MacConkey Agarmit BCIG, Artikel-Nr. CM0981B.
Bestellinformationen:
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 2 ml Medium.
Spécification
Spécification
| Beschreibung | C-T-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu