Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Burkholderia Cepacia, Selektiv-Ergänzungsstoff
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Das Oxoid Burkholderia Cepacia Selektiv-Supplement wird zur Isolierung von Burkholderia cepacia verwendet.
- Zum Hinzufügen zu Burkholderia Cepacia-Agar (Basis), Artikel-Nr. CM0995B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Burkholderia cepacia-Selektiv-Supplement |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Selektive Ergänzung |
| Menge | 10 Stück/Packung |
| Ertrag | Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
| Spezies | Burkholderia cepacia |