Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Breitspektrum-Mix Beta-Lactamase
Click to view available options
Menge:
10 Stück/Packung
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
Oxoid Beta Lactamase, Breitspektrummischung ist eine Mischung von Beta-Lactamase-Enzymen aus Bacillus cereus zur Inaktivierung von Betalactam-Antibiotika-Präparaten in Proben.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Beta Lactamase, Breitspektrummischung |
| Form | Gefriergetrocknet |
| Produkttyp | Beta-Lactamase-Mischung |
| Menge | 10 Stück/Packung |