Learn More
Thermo Scientific™ Brillantgrün-Phenolrot-Lactose-Saccharose-Agar (BPLS-Agar) (dehydriert)
Artikelnummer. 10779403
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 10779403
Marke: Thermo Scientific™ CM0263B
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Isolieren Sie Salmonellen, mit Ausnahme von Salmonella typhi, mit diesem Selektivnährboden aus Fäkalien, pathologischem Material und Lebensmitteln.
Selektive Isolierung von Salmonellen, mit Ausnahme von Salmonella typhi, mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Brillantgrün-Phenolrot-Lactose-Saccharose-Agar (BPLS-Agar). Der BPLS-Agar wurde von Kristensen et al.1 erstmals als Selektivnährboden zur Isolierung von Salmonella spp. beschrieben. Kauffmann2 änderte die Rezeptur, um ein hochselektives Anzuchtmedium für die Isolierung und Identifizierung von Salmonellen aus Fäkalien und anderem pathologischen Material sowie aus Lebensmitteln und Molkereiprodukten zu bieten.
Salmonelleninfektion (Salmonellose) ist eine häufige bakterielle Erkrankung, die den Darmtrakt betrifft. Bakterien vom Typ Salmonella kommen typischerweise in den Eingeweiden von Tier und Mensch vor und werden mit dem Kot ausgeschieden. Menschen werden am häufigsten durch verunreinigtes Wasser oder kontaminierte Lebensmittel infiziert.
Verwenden Sie BPLS-Agar zur Isolierung von Salmonellen außer Salmonella typhi.
  • Selektiv: Brillantgrün im Nährboden verhindert das Wachstum von Nicht-Zielorganismen.
  • Leicht ablesbar: Phenolrot im Nährboden dient als pH-Indikator, der Kolonien Lactose- und Saccharose-fermentierender Bakterien gelb färbt.
  • Entspricht dem von der APHA3,4 empfohlenen Nährboden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Industrienormen: USDA, USP.
Beschreibung Brillantgrün-Phenolrot-Lactose-Saccharose-Agar (Kauffmann-Nährboden)
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 10,0 l Medium