Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Brain Heart Infusion Broth
Artikelnummer. 12716919
Ansicht ändern
Click to view available options
Füllgewicht:
100, bis 101,5 g
9,0–9,3 g
Format:
125 ml-Sirupflasche
Universalflasche
Packungsgröße:
10 Stück
24 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Füllgewicht Format Packungsgröße
12716919 100, bis 101,5 g 125 ml-Sirupflasche 10 Stück
12756959 9,0–9,3 g Universalflasche 24 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12716919 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. BO1230M
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
A highly nutritious, general-purpose medium for the growth of fastidious microorganisms from clinical samples.
Brain Heart Infusion Broth is a highly nutritious, general-purpose medium for the growth of fastidious microorganisms from clinical samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Straw
Inhalt und Lagerung 2°C to 25°C
Format 125 ml-Sirupflasche
Herstellungsort United Kingdom
Produkttyp Microbiology Media
Füllgewicht 100, bis 101,5 g
Verpackungsart 10 Sirop Bottles with Screw Cap Closures/Box
Menge 10/Pk.