Learn More
Thermo Scientific™ Bacillus Cereus Enterotoxin Reverses Passives Latex-Agglutinations-Kit (BCET - RPLA)
Artikelnummer. 11498299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 Tests/Kit
Packungsgröße:
20 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11498299 20 Tests/Kit 20 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11498299 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. TD0950A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.05 CHF
    145.53 CHF / 20 Tests
    Sparen 213.52 CHF
    59% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Schneller Nachweis von Bacillus cereus Enterotoxin (Diarrhöe) in Lebensmitteln und Kulturfiltraten mit diesem reversen passiven Agglutinations-Assay.
Schneller Nachweis von Bacillus cereus Enterotoxin (Diarrhöe) in Lebensmitteln und Kulturfiltraten mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Bacillus Cereus Enterotoxin Reversen Passiven Latex-Agglutinations-Kit. Die Methode der umgekehrten passiven Latex-Agglutination (reversed passive latex agglutination, RPLA) ermöglicht den Nachweis löslicher Antigene wie z. B. bakterieller Giftstoffe in einem Agglutinationstest.
Der BCET-RPLA-Test kann zum Nachweis von B. Cereus Enterotoxin in einer Vielzahl von Lebensmitteln und zur Erzielung eines semi-quantitativen Ergebnisses verwendet werden. Der Test kann auch zum Nachweis der Enterotoxin-Produktion durch Isolate aus B. cereus in der Kultur verwendet werden.
Bacillus cereus ist ein häufiger Bewohner vieler verschiedener Umgebungen und kann leicht Lebensmittel kontaminieren. Wenn kontaminierte Lebensmittel nach dem Kochen nicht ausreichend gekühlt werden und erst einige Zeit nach der Zubereitung verzehrt werden, können sich überlebende, hitzebeständige Sporen bilden, so dass der Organismus sich vermehren und Toxine produzieren kann. Unter diesen Umständen kann B zereus Lebensmittelvergiftungen verursachen.
Nutzen Sie den Bacillus cereus Enterotoxin RPLA-Test zum einfachen, semi-quantitativen Nachweis von Staphylokokken Enterotoxinen in Lebensmittelproben.
  • Einfach – problemlose Durchführung
  • Visuell – leicht auslesbare Ergebnisse
In herkömmlichen Agglutinationstests reagieren lösliche Antikörper mit Antigenpartikeln wie z. B. Bakterienzellen. Bei einem reversen Agglutinationstest reagiert der an den Partikeln anhaftende Antikörper jedoch mit dem löslichen Antigen. Die Partikel selbst (in diesem Fall Latexpartikel) spielen für die Reaktion keine Rolle, sind also passiv. Die Quervernetzung der Latexpartikel durch die spezifische Antigen/Antikörper-Reaktion führt zur sichtbaren Reaktion der Latex-Agglutination.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Beschreibung BCET-RPLA Toxin-Nachweis-Kit
Verpackungsart 1 Kit
Menge 20 Tests/Kit