Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ anaerober Niedertemperatur-Katalysator
Click to view available options
Menge:
Je
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
Der Oxoid anaerobe Niedertemperatur-Katalysator ist ein Sicherheitskatalysator, der im Vergleich zu herkömmlichen Katalysatoren kühler bleibt.
- Alle 30 Zyklen zu ändern
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Anaerober Niedertemperatur-Katalysator |
| Menge | Je |