Learn More
Thermo Scientific™ Anaerobier-Agar-Basis (dehydriert)
Artikelnummer. 10229372
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10229372 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10229372 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. CM0972B
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Kultivieren Sie mit diesem Nährboden anaerobe Mikroorganismen, insbesondere Bacteroides spp. und andere anspruchsvolle Anaerobier.
Kultivieren Sie mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Anaerobier-Agar-Basis (dehydriert) anaerobe Mikroorganismen, insbesondere Bacteroides spp. und andere anspruchsvolle Anaerobier. Bacteroides spp. sind anaerobe Bakterien, die den Verdauungstrakt bewohnen. Das Bakterium behält ein komplexes und im Allgemeinen vorteilhaftes Verhältnis zum Wirt bei, wenn es im Darm behalten wird. Migrieren sie jedoch aus dieser Umgebung, können sie an mehreren Körperstellen bedeutende Krankheiten, einschließlich Bakteriämie und Abszessbildung verursachen. Anaerobier-Agar-Basis ist sehr nahrhaft und wird für anspruchsvolle Organismen wie Bakterioides spp. empfohlen.
Anaerobier-Agar-Basis enthält Peptone, die sorgfältig ausgewählt wurden, um ein gutes Wachstum von anaeroben Bakterien zu unterstützen, und Hefeextrakte als Vitaminquelle . Die enthaltende Stärke absorbiert toxische Metaboliten1. Das hinzugefügte Arginin ist ausreichend, um ein Wachstum des Eubacterium lentum2 zu gewährleisten, während Hämin und Vitamin K Wachstumsfaktoren sind, die von vielen Bacteroides spp. benötigt werden3. Hämin wird auch von Porphyromonas spp. benötigt. Natriumsuccinat verbessert das Wachstum von Prevotella melaninogenica und Bacteroides spp.4. Als Energiequelle für asaccharolytische Kokken wie Veillonella wird Natriumpyruvat hinzugefügt. Es wirkt ähnlich wie Katalase und zersetzt Spuren von Wasserstoffperoxid, das durch die Reaktion von molekularem Sauerstoff mit Nährbodenkomponenten erzeugt werden kann5. L-Cystein-Hydrochlorid und Dithiothreitol sind Reduktionsmittel und Cystein hat sich auch als Wachstumstimulant für einige Anaerobier gezeigt6.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Anaerobier-Basal-Agar
Form Pulver
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Menge 500 g
Nur für Laboranwendungen