Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid An-Ident Discs
Artikelnummer. 13276049
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 Blättchen
Packungsgröße:
300 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
13276049 50 Blättchen 300 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13276049 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. DD0006A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Includes
  • Erythromycin, 60 μg
  • Rifampin, 15 μg
  • Colistin, 10 μg
  • Penicillin, 2 HE
  • Kanamycin, 1000 μg
  • Vancomycin, 5 μg
Präsumptive Identifizierung für gramnegative anaerobe Organismen
Bestellinformation
Im Lieferumfang enthalten 50 Testblättchen pro Kassette; 6 Kassetten/Set.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nachweisbare Analyten Gramnegative anaerobe Organismen
Typ Oxoid An-Ident Discs
Enthält Erythromycin 60μ g, Rifampin 15μ g, Colistin 10μ g, Penicillin 2 U, Kanamycin 1000μ g, Vancomycin 5μ g
Menge 50 Blättchen