Learn More
Diversey™ Oxivir Excel Disinfectant Wipes
Artikelnummer. p-7221340
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 17 cm (6 x 7 Zoll)
27 x 20 cm (10 x 8 Zoll)
Format:
Flowpack
Kanister, PT02
Verpackungsmenge:
100 Tücher/Packung, 12 Packungen
160 Tücher/Packung, 6 Packungen
Packungsgröße:
1200 Stück
960 Stück
Artikelnummer. 17221624
Marke: Diversey™ 101105023
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reinigungs-Desinfektionstücher für nicht-invasive Medizinprodukte und nicht poröse Oberflächen
  • Einstufiges Desinfektionsmittel mit breitem Wirkungsspektrum und kurzen Kontaktzeiten
  • Oxivir Excel Wischtücher können auf nicht-invasiven medizinischen Geräten und nicht-porösen Oberflächen verwendet werden
  • Vollständige viruzide Wirkung in nur 30 Sekunden, einschließlich unbehüllter und behüllter Viren wie SARS-CoV-2
  • Das leistungsstarke Tensidpaket bietet eine hervorragende Reinigungsleistung, einschließlich Entkalkung und Kalkbegrenzung
  • Keine Gefahrenklassifizierung 
  • Wirksam dank AHP-Technologie (beschleunigtes Wasserstoffperoxid)
  • Die AHP-Formulierung strapaziert die Oberflächen nicht, wodurch die Lebensdauer der Geräte verlängert wird
  • Ausgezeichnetes Sicherheitsprofil für den Anwender - keine persönliche Schutzausrüstung erforderlich
  • Enthält keine Stoffe, die die Atemwege reizen
  • Geeignet für den Einsatz in Bereichen mit hohem Risiko, einschließlich Intensivstationen, OP, Neugeborenen-Intensivstationen und Patientenräumen
  • geruchsfrei
  • Kein Spülen erforderlich
  • Sicherer für Umwelt und Anwender, da die AHP-Wirkstoffe in Wasser und Sauerstoff zerfallen. Frei von flüchtigen organischen Verbindungen (VOC)
  • Medizinprodukt der Klasse IIa
Spezifikation
Produkttyp Allzweck-Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 6 in.
Länge (metrisch) 15 cm
Breite (angloamerikanisch) 7 Zoll
Breite (metrisch) 17 cm
Material Polypropylen
Beschreibung Nur für AT, CH, DE und FR
Abmessungen (L x B) 15 x 17 cm (6 x 7 Zoll)
Format Kanister, PT02
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allzweck-Viruzidwischtücher
Verpackungsmenge 160 Tücher/Packung, 6 Packungen
Sterilität Unsteril
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Die Wirksamkeit wurde durch die Konformität mit EN13727, EN13624, EN14476 und EN16615 nachgewiesen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
The surfactants used in this product are biodegradable in compliance with the requirement of EU Detergent Regulation, EC 648/2004