Learn More
WTW™ OxiTop IS6, Komplettpaket, meßbereit für 6 Meßstellen
Artikelnummer. 10011881
Click to view available options
Betriebstemperatur (metrisch):
5°C bis 50°C
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10011881
Marke: WTW™ 208210
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Respirometric OxiTop™ measuring system for BOD self check measurement with undiluted samples with measuring ranges up to 4,000 mg/l BOD possible that is suitable for immediate use.
  • Respirometric OxiTop™ measuring system for BOD self check measurement with undiluted samples with measuring ranges up to 4,000 mg/l BOD possible
  • Simple handling without dilution series
  • Data security by built-in measured value memory
  • Suitable for immediate use
  • OxiTop™ IS 6 set with 6 measuring points
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ BOD Measuring Instrument
Displaytyp LED
Anschlusstyp AK-540/B cable
Bereich 0 to 40 Digits (+10 digits for over ranging)
Betriebstemperatur (metrisch) 5°C bis 50°C
Genauigkeit 0.03 psi (+ 2 hPa) or + 1 digit
Zur Verwendung mit (Anwendung) For self-check with 6 BOD measuring units
Enthält IS 6 Inductive stirring system, universal power supply, 6 OxiTop™ measuring systems, vessel with measuring head, stirrer, controller, software + cable, CO2 absorbent, nitrification inhibitor, overflow measuring flask, stirrer bars, stirrer bar remover, blocks of chart paper
Gewährleistung 1 Jahr
Höhe (metrisch) 69 mm
Durchmesser (angloamerikanisch) 2.8 in.
Durchmesser (metrisch) 70 mm
Gewicht (metrisch) 85 g