Learn More
Oxilofrinhydrochlorid, Mikromol™
Beschreibung
Oxilofrinhydrochlorid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxilofrine Hydrochloride |
| CAS | 942-51-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxilofrine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C10 H15 N O2 . Cl H |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Oxilofrine Hydrochloride, Benzenemethanol, 4-hydroxy-alpha-[1-(methylamino)ethyl]-, hydrochloride, (R*,S*)- (9CI), 4-Hydroxyephedrinehydrochloride, Suprifen hydrochloride, p-Hydroxyephedrine hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C10H15NO2.ClH/c1-7(11-2)10(13)8-3-5-9(12)6-4-8;/h3-7,10-13H,1-2H3;1H/t7-,10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.CN[C@@H](C)[C@H](O)c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-Name | 4-[(1R,2S)-1-Hydroxy-2-(methylamino)propyl]phenol;Hydrochlorid |
| Mehr anzeigen |