Learn More
WTW™ ProfiLine 3205 Sauer-Messgerät, wasserd., Kalibrierspeicher, Grafik-Display, Akku
Beschreibung
Dissolved oxygen measurement - really simple: The Oxi 3205 is an easy to use, robust and waterproof portable meter for the measurement of dissolved oxygen, i.e. in surface waters, in wastewater treatment plants and in fish farming applications. It is suitable for galvanic oxygen sensors of the CellOx™ and DurOx™ series;the adjustable salinity compensates for the salt content when measuring sea water and allows correct measured values. The results can be displayed either as saturation or concentration.
- Backlit graphic display
- Automatic barometric pressure compensation
- Waterproof (IP 67) and robust
Spezifikation
Spezifikation
| Luftdruckkorrektur: | Automatic from 500 to 1100 mbar |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für anspruchsvolle Messungen vor Ort und in der Anlage, z. B. Wasser-/Abwasseranalysen, Chemie- und Pharmaindustrie usw. |
| Druckbereich | 0.0 bis 200, 0 bis 1250 mbar |
| Auflösung (Temperatur) | 0,1 °C |
| Genauigkeit (Temperatur) | ±0,1 °C |
| Displaytyp | Backlit Graphic LCD |
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| IP-Bewertung | IP-66/67 |
| Abmessungen (L x B x H) | 7 x 3.12 x 2.25in. |
| Gewicht (metrisch) | 0.6 kg |
| Mehr anzeigen |