Learn More
Oxcarbazepin, Mikromol™
Beschreibung
Oxcarbazepin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxcarbazepine |
| CAS | 28721-07-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxcarbazepine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C15 H12 N2 O2 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Oxcarbazepine, 10,11-Dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, GP 47680, Oxacarbazepine, Oxcarbazepine, Oxecarb, Oxetol, Trileptal |
| InChI-Formel | InChI=1S/C15H12N2O2/c16-15(19)17-12-7-3-1-5-10(12)9-14(18)11-6-2-4-8-13(11)17/h1-8H,9H2,(H2,16,19) |
| SMILES | NC(=O)N1c2ccccc2CC(=O)c3ccccc13 |
| IUPAC-Name | 5-Oxo-6H-Benzo[b][1]benzazepin-11-carboxamid |
| Mehr anzeigen |