Learn More
Oxcarbazepin EP Verunreinigung C (Oxcarbazepin) USP Verwandte Verbindung E), Mikromol™
Artikelnummer. 30052321
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30052321 25 mg 25 Milligramm
30050641 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30052321 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0076.140025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxcarbazepin EP Verunreinigung C (Oxcarbazepin) USP Verwandte Verbindung E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
CAS 21737-58-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C14 H11 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 10-Ketoiminodibenzyl (10-Oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine), Oxcarbazepine Imp. C (EP), Oxcarbazepine USP Related Compound E, Oxcarbazepine USP RC E, 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one, Oxcarbazepine Related Compound E, Oxcarbazepine Impurity C
InChI-Formel InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
SMILES O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
IUPAC-Name 6,11-Dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-on
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
Menge 25 mg
Formelmasse 209,0841 g/mol