Learn More
Oxazol-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15413887
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15413887
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H30179.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 118994-90-4 | C4H3NO3 | 113.072 g/mol
Decarboxylative cross-coupling of thiazole and oxazole-5-carboxylic acids with aryl halides is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurden decarboxylative Kreuzkopplungen von Thiazol und Oxazol-5-Carboxylsäure mit Arylhalogeniden nachgewiesen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118994-90-4
Summenformel C4H3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 113.072
MDL-Nummer MFCD04114931
InChI-Schlüssel QCGMEWVZBGQOFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole-5-carboxylic acid, 5-oxazolecarboxylic acid, 5-oxazolecarboxylicacid, 5-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-5-carboxylicacid, 5-carboxyoxazole, acmc-209a0v, ksc173g8b, 1,3-oxazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 16340557
IUPAC-Name 1,3-Oxazol-5-Carbonsäure
SMILES C1=C(OC=N1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxazole-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽245°C (decomposition)
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 113.07
Reinheit (%) ≥98%