Learn More
Oxazol-4-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10471420 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10471420 1 g 1 Gramm
10097809 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471420 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 430110010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 23012-13-7 | C4H3NO3 | 113.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23012-13-7
Summenformel C4H3NO3
Molekulargewicht (g/mol) 113.07
MDL-Nummer MFCD06797151
InChI-Schlüssel JBCFJMYPJJWIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxazole-4-carboxylic acid, 4-oxazolecarboxylic acid, 4-oxazolecarboxylicacid, 4-carboxy-1,3-oxazole, oxazole-4-carboxylic, 4-oxazolecarboxlic acid, pubchem11025, 4-carboxyoxazole, 4-oxazolecarboxylic acid ep
PubChem CID 14281430
IUPAC-Name 1,3-Oxazol-4-Carbonsäure
SMILES C1=C(N=CO1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxazole-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt 141.0°C to 144.0°C
Farbe Braun bis Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 113.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxazole-4-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.