missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxaprozin, TRC

Artikelnummer. 17914075
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17914075 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17914075 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8454005MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 21256-18-8
Summenformel C18 H15 N O3
Molekulargewicht (g/mol) 293.32
Synonym 4,5-diphenyl-2-Oxazolepropanoic acid, 2-Oxazolepropionic acid, 4,5-diphenyl- (8CI), 3-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid, 4,5-Diphenyl-2-oxazolepropionic acid, Actirin, Alvo, Daypro, Durapro, Duraprost, NSC 310839, Oxapro, Oxaprozin, Wy 21743, β-(4,5-Diphenyloxazol-2-yl)propionic acid
IUPAC-Name 3-(4,5-Diphenyl-1,3-Oxazol-2-yl)Propanosäure
SMILES OC(=O)CCc1oc(c2ccccc2)c(n1)c3ccccc3

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxaprozin
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C18H15NO3/c20-16(21)12-11-15-19-17(13-7-3-1-4-8-13)18(22-15)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2,(H,20,21)
Formelmasse 293.1052
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.