Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxaprozin
Artikelnummer. 16544244 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16544244 5 g 5 Gramm
16554244 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16544244 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 463530050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.80 CHF
    62.65 CHF / 5 Gramm
    Sparen 7.15 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21256-18-8
Summenformel C18H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 293.32
MDL-Nummer MFCD00215977
InChI-Schlüssel OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 3-(4,5-Diphenyl-1,3-Oxazol-2-yl)Propanosäure
SMILES OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxaprozin
Schmelzpunkt 161.0°C to 165.0°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols, very slightly soluble in ether
Formelmasse 293.32
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxaprozin
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxaprozin