Learn More
Oxamyl, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15565186 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15565186 1 g 1 Gramm
15575186 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15565186 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 456140010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 23135-22-0
Summenformel C7H13N3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 219.26
InChI-Schlüssel KZAUOCCYDRDERY-UITAMQMPSA-N
IUPAC-Name (Z)-[(Dimethylcarbamoyl)(methylsulfanyl)methylidene]Amino-N-methylcarbamat
SMILES CNC(=O)O\N=C(/SC)C(=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamyl
Prozentgehaltsbereich 95%
Menge 1 g
Formelmasse 219.26
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxamyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke