Learn More
Oxamid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11494623
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11494623 100 g 100 Gramm
11404633 500 g 500 Gramm
11414633 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11570.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 471-46-5 | C2H4N2O2 | 88.066 g/mol
Oxamide is used as a stabilizer for nitrocellulose preparations. It also finds use in APCP rocket motors as a high performance burn rate suppressant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxamid wird als Stabilisator in Nitrocellulose-Produkten verwendet. Findet zudem Verwendung in APCP-Raketentriebwerken als wirkungsvoller Moderator für die Abbrenngeschwindigkeit.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, schwer löslich in Wasser und unlöslich in Diethylether.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Behälter dicht verschlossen lassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-46-5
Summenformel C2H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 88.066
MDL-Nummer MFCD00008007
InChI-Schlüssel YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanediamide, oxalamide, oxamimidic acid, oxalic acid diamide, diaminoglyoxal, oxamid, amid kyseliny stavelove, formimidic acid, 1-carbamoyl, oxamid czech, unii-sbe4m0223e
PubChem CID 10113
ChEBI CHEBI:48248
IUPAC-Name Oxamid
SMILES C(=O)(C(=O)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamide
Schmelzpunkt ∼350°C (decomposition)
Dichte 1.667
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1743262
Merck Index 14,6918
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,slightly soluble in water and insoluble in diethyl ether.
Formelmasse 88.07
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxamide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxamide