Learn More
Oxamidhydrazid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696902 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10696902 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10755241 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10696902 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 129640250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 515-96-8 | C2H5N3O2 | 103.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 515-96-8
Summenformel C2H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 103.08
MDL-Nummer MFCD00008004
InChI-Schlüssel MOKRDWKSHLLYKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxamic hydrazide, semioxamazide, semioxamazid, aminooxamide, oxamic acid hydrazide, oxamichydrazide, n-aminooxamide, 1-hydrazinecarbonyl formamide, oxamic acid, hydrazide, unii-bet2ubd6nv
PubChem CID 68200
IUPAC-Name 2-Hydrazinyl-2-oxoacetamid
SMILES C(=O)(C(=O)NN)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamic hydrazide
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 216,0 bis 218,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NCOCONHNH2
Menge 25 g
Beilstein 02, 559
Merck Index 15, 8584
Formelmasse 103.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver