Learn More
Oxamidsäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11417867 25 g 25 Gramm
11407867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16532.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.20 CHF
    139.65 CHF / 25 Gramm
    Sparen 16.55 CHF
    10% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 565-73-1 | C2H2NNaO3 | 111.032 g/mol
Sodium oxamate, an inhibitor of LDH-C4, prevented the AR induced by lysophosphatidylcholine (LPC) or NADH. Oxamic acid sodium salt is an lactic acid dehydrogenase. Sperm suspension and cytosol fraction activities were inhibited by sodium oxamate. As cancer cells are often dependent on glycolysis for ATP production, sodium oxamate has implications as an anticancer compound.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Natriumoxamat, ein Inhibitor von LDH-C4, verhinderte die durch Lysophosphatidylcholin (LPC) oder NADH induzierte AR. Oxaminsäure-Natriumsalz ist eine Milchsäuredehydrogenase. Durch Natriumoxamat werden Spermiensuspension und Aktivitäten der Cytosolfraktion gehemmt. Da Krebszellen für die ATP-Produktion häufig von Glykolyse abhängig sind, hat Natriumoxamat Wirkung als Krebsmedikament.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 mg/ml).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 565-73-1
Summenformel C2H2NNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 111.032
MDL-Nummer MFCD00044553
InChI-Schlüssel RQVZIJIQDCGIKI-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium oxamate, oxamic acid sodium salt, sodium 2-amino-2-oxoacetate, oxamic acid, sodium salt, sodium amino oxo acetate, acetic acid, aminooxo-, monosodium salt, oxalic acid monoamide sodium salt, acetic acid, 2-amino-2-oxo-, sodium salt 1:1, oxamic acid sodium, lopac-o-2751
PubChem CID 5242
IUPAC-Name Natrium;oxamat
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])N.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxamic acid sodium salt
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 6538153
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10mg/ml).
Formelmasse 111.03
Reinheit (%) 98%