Learn More
Oxamflatin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxamflatin |
| CAS | 151720-43-3 |
| Summenformel | C17 H14 N2 O4 S |
| Menge | 5 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C17H14N2O4S/c20-17(18-21)12-5-4-7-14-8-6-9-15(13-14)19-24(22,23)16-10-2-1-3-11-16/h1-3,5-6,8-13,19,21H,(H,18,20)/b12-5+ |
| SMILES | ONC(=O)\C=C\C#Cc1cccc(NS(=O)(=O)c2ccccc2)c1 |
| IUPAC-Name | (E)-5-[3-(Benzolsulfonamido)phenyl]-N-hydroxypent-2-en-4-ynamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.37 |
| Formelmasse | 342.0674 |