Learn More
Oxalylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30421819
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421819 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421819 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO845020100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl Chloride
CAS 79-37-8
Summenformel C2Cl2O2
Menge 100 g
Synonym Ethanedioyl Dichloride, Oxalic Acid Chloride, Oxalic Acid Dichloride, Oxalic Dichloride, Oxaloyl Chloride, Oxaloyl Dichloride, Oxalyl Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
SMILES ClC(=O)C(=O)Cl
IUPAC-Name Oxalsäuredichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 126.93
Formelmasse 125.9275