Learn More
Oxalylbromid, TRC
Artikelnummer. 30421039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30421039 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30421039 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO8707251G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxalyl Bromide
CAS 15219-34-8
Summenformel C5 H8 O3
Menge 1 g
Synonym Ethanedioyl Bromide, NSC 96957, Oxalyl Dibromide
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-3-4(8-3)5(6)7-2/h3-4H,1-2H3
SMILES COC(=O)C1OC1C
IUPAC-Name Methyl-3-methyloxiran-2-carboxylat
Molekulargewicht (g/mol) 116.115
Formelmasse 116.047