Learn More
Oxaloessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30136060
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30136060 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136060 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO84503010G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 328-42-7
Summenformel C4 H4 O5
Molekulargewicht (g/mol) 132.07
Synonym alpha-Ketosuccinic Acid, Butanedioic acid, 2-oxo- (ACI), 2-Oxobutanedioic acid (ACI), Butanedioic acid, oxo- (9CI), Oxalacetic acid (8CI), 2-Ketosuccinic acid, 2-Oxosuccinic acid, Ketosuccinic acid, NSC 284205, NSC 77688, OAA, Oxaloacetic acid, Oxaloethanoic acid, Oxosuccinic acid, α-Ketosuccinic acid
IUPAC-Name 2-Oxobutandioesäure
SMILES OC(=O)CC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxaloacetic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C4H4O5/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h1H2,(H,6,7)(H,8,9)
Formelmasse 132.0059
Reinheit (%) >95%